物質
natural high-density polyethylene
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362002-0002
キャパシティ
60 mL
容量
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Conduct demanding packaging applications with Thermo Scientific Nalgene Boston Round HDPE Bottles without Closure, which are both durable and reliable products. These high density polyethylene bottles are rigid and translucent with excellent chemical resistance. Uniform walls make these bottles resistant to splitting and puncturing.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)