物質
natural polypropylene copolymer
包装
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312006-9025
キャパシティ
8 mL
容量
8 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample, store and ship small volume, valuable reagents. Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure are durable, autoclavable and used in test kits and many small-volume applications. These natural, translucent polypropylene copolymer bottles feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. Bottles include linerless polypropylene closures that ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)