物質
clear
polystyrene
無菌性
non-sterile
包装
case of 160 ea
メーカー/製品名
Nunc 267578
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Minimize plate evaporation and the risks associated with edge effect by using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 Plate. The surrounding bulit-in reservoirs, when filled with sterile water or media, act as evaporation barriers, yielding consistency across the entire 96-well plate. Enabling the use of all 96 wells in a plate allows researchers to plan experiments more efficiently with enhanced productivity and less waste for cell-based assays that require extended incubation.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)