物質
FEP
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2403-0250
ボトルの容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ensure contamination-free dispensing with Thermo Scientific Nalgene Wash Bottles made with PTFE FEP, useful for trace element work. These phthalate-free bottles offer excellent chemical resistance and are molded entirely of fluoropolymers. Designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. The precision-molded tip provides a straight, steady stream and ultimate control without sputtering.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)