安全性情報
TL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locT Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H49N4O9P
CAS番号:
分子量:
772.82
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
white to off-white
溶解性
soluble, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for PerkinElmer
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
TL11480-1G:4548173361567
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)