Merck
T8825
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tryptophan Hydroxylase (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
別名:
Anti-TPH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
使用法
sufficient for 10 blots
化学種の反応性
Xenopus, rat, human, mouse
テクニック
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer58)
遺伝子情報
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
免疫原
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phosphorylated serine 58 of tryptophan hydroxylase.
ターゲットの説明
Tryptophan hydroxylase (TPH) catalyzes the 5-hydroxylation of tryptophan, which is the first step in the biosynthesis of indoleamines (serotonin and melatonin)
物理的形状
Solution in 100 μL in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg per mL BSA, and 50% glycerol.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T8825-BULK:
T8825-1VL:
T8825-VAR:
試験成績書(COA)