Merck
T7379
Sigma-Aldrich
トリエライジン酸グリセリル
≥99%
別名:
グリセリン1,2,3-トリ(trans-9-オクタデセノアート), トリエライジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H104O6
CAS番号:
分子量:
885.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant oil (sunflower)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T7379-VAR:
T7379-BULK:
T7379-50MG:
T7379-500MG:
T7379-1G:
T7379-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1