Merck
T5441
Sigma-Aldrich
TAPS ナトリウム塩
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
別名:
N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-3-アミノプロパンスルホン酸 ナトリウム-カリウム塩, [(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム-カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16NNaO6S
CAS番号:
分子量:
265.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and bioburden, tested
≤1% water
有効pH範囲
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
溶解性
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5441-BULK:
T5441-VAR:
T5441-500G:
T5441-BULK-PC:
T5441-100G:
T5441-25G:
試験成績書(COA)