由来生物
Streptomyces luteosporeus
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: 0.90 - 1.10 mg/ml, clear, yellow
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(=O)NC1=C2SSC=C2N(C)C1=O
InChI
1S/C9H10N2O2S2/c1-3-6(12)10-7-8-5(4-14-15-8)11(2)9(7)13/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,12)
InChI Key
UGZYFXMSMFMTSM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- to study its effects on yeast cells to calculate transcript half-life
- to study its effects on transcription during germination in budding yeast
- to study its effects on cell adhesion in zebrafish
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T3450-BULK:
T3450-VAR:
T3450-1MG-PW:
T3450-1MG:
試験成績書(COA)