Merck
T2441
Sigma-Aldrich
Clear-view Snap-Cap microtubes
capacity 0.6 mL, natural
別名:
low retention microtube, snap-cap vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
物質
cap (Angled cap lid)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
tube (homopolymer)
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations
neck thread Push fit
包装
case of 10,000 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific MCT-0.6N
パラメーター
-20,000 × g max. RCF
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.6 mL
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
法的情報
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)