Merck
T2205
Sigma-Aldrich
TRKC(507-末端), 活性型, Hisタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
NTRK3, gp145(trkC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
20-28 nmol/min·mg
分子量
~38 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NTRK3(4916)
生物化学的/生理学的作用
TRKCはチロシンキナーゼ受容体のTRKファミリーに属し、ニューロトロフィンNT-3(ニューロトロフィン-3)に高親和性を示す触媒性の受容体です。TRKCは、神経の分化、生存など神経栄養因子NT-3が細胞に及ぼす複数の作用を介しています。TRKCは、MUSKタンパク質受容体およびVEGF受容体との相互作用を介してインスリンシグナリング経路に関与しています。TRKC遺伝子の変異は髄芽腫、分泌性乳癌などのがんにかかわっています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
T2205-10UG:
T2205-BULK:
T2205-10UG-PW:
T2205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio Marchetti et al.
Human mutation, 29(5), 609-616 (2008-02-23)
The neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) family is potentially implicated in tumorigenesis and progression of several neoplastic diseases, including lung cancer. We investigated a large number of pulmonary neuroendocrine tumors (PNETs) and non-small cell lung carcinomas (NSCLCs) without morphological evidence
F Lamballe et al.
Cell, 66(5), 967-979 (1991-09-06)
We report the isolation and molecular characterization of trkC, a new member of the trk family of tyrosine protein kinase genes. trkC is preferentially expressed in the brain. In situ hybridization studies revealed trkC transcripts in the hippocampus, cerebral cortex