Merck
T1193
Pharmed L/Sチュービング
size 24
別名:
Saint Gobain Tygon 06508-24, Peristaltic Pump Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
pack of 25 feet
メーカー/製品名
Tygon
内径
0.25 in. (6.4 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubing for MasterFlex Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
  • Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
  • Heat sealable, bondable, and formable
  • Extremely low gas permeability
法的情報
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)