Merck
T0909
Sigma-Aldrich
テノキシカム
NSAID
別名:
4-ヒドロキシ-2-メチル-N-2-ピリジニル-2H-チエノ(2,3-e)-1,2-チアジン-3-カルボキサミド 1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11N3O4S2
CAS番号:
分子量:
337.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (perchloric acid titration)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
SMILES記法
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
InChI Key
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テノキシカムは、以下の用途に使用されています:
  • Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)における根の重力屈性に対する作用を検討するための非ステロイド性抗炎症剤(NSAID)として
  • 分光測定法によるNSAIDの微量分析の標準物質として
  • ホスホグリセド単層における表面電位および膜流動性の修正に対する作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
テノキシカム(TX)は、解熱・鎮痛効果を有します。ラジカル消去活性を誘発し、強直性脊椎炎、関節外疾患、急性痛風、リウマチ性疾患を治療する可能性があります。また、原発性月経困難症、産後陣痛、術後腰痛の治療にも有効です。TXはプロスタグランジン合成の阻害能があります。
腎および肝毒性の比較的低い非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T0909-BULK:
T0909-VAR:
T0909-1G:
T0909-250MG:
T0909-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hye Sun Gwak et al.
International journal of pharmaceutics, 236(1-2), 57-64 (2002-03-14)
The effects of vehicles and penetration enhancers on the in vitro permeation of tenoxicam from saturated solutions through dorsal hairless mouse skin were investigated. Various types of vehicles, including ester-, alcohol-, and ether-types and their mixtures, were used as vehicles
Katarzyna Czapla et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(5), 3485-3492 (2009-12-25)
Meloxicam, piroxicam, and tenoxicam belong to a highly potent oxicam group of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Whereas the structurally similar oxicams have different pharmacokinetics, treatment efficiency, and adverse effects, their common mechanism of action is the inhibition of a membrane enzyme
H O Ammar et al.
International journal of pharmaceutics, 405(1-2), 142-152 (2010-12-07)
Tenoxicam is a non steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) widely used in the treatment of rheumatic diseases and characterized by its good efficacy and less side effects compared to other NSAIDs. Its oral administration is associated with severe side effects in
Jagdishwar R Patel et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(2), 641-663 (2011-11-19)
Tenoxicam is a poorly soluble nonsteroidal anti-inflammatory drug. In this work, the solubility of tenoxicam is enhanced using amorphous spray-dried dispersions (SDDs) prepared using two molar equivalents of l-arginine and optionally with 10%-50% (w/w) polyvinylpyrrolidone (PVP). When added to the
Sutapa Mondal Roy et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(24), 15054-15064 (2011-10-18)
Membrane fusion is an essential process guiding many important biological events, which most commonly requires the aid of proteins and peptides as fusogenic agents. Small drug induced fusion at low drug concentration is a rare event. Only three drugs, namely