Key Documents
SYNS371102
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Blunt Tip, capacity 5.0 μL
別名:
Synthware S371102, glass sample syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
needle Blunt Tip
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech S371102
キャパシティ
5.0 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microliter Sample Syringe, Capacity: 5.0ul
アプリケーション
kemetch; synthware; syringe; microliter
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.