Merck
SYNP160005D
Synthware cylindrical pressure vessell with protective coating
bottle capacity 100 mL, O.D. × L 46 mm × 110 mm, bushing type, #15
別名:
Synthware P160005D, pressure tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
bushing type #15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P160005D
外径 × L
46 mm × 110 mm
ボトルの最大容量
100 mL
詳細
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical,100mL, #15, 46X110mm, Protective Covering, Working Temp -40°C To 80°C,Includes Accessories: B100015 + R111Ep
アプリケーション
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)