Merck
SYNF816100SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL
別名:
Synthware F816100SN, measuring flask, graduated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
borosilicate glass 3.3
特徴
class A
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F816100SN
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Volumetric Flask, Heavy Wall, 100mL, Class A, #16 PTFE Stopper
アプリケーション
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)