Merck
SYNF811310N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
別名:
Synthware F811310N, measuring flask, graduated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
borosilicate glass 3.3
特徴
class A
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F811310N
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Volumetric Flask, Heavy Wall,10mL,Class A, #13 glass stopper
アプリケーション
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)