Merck
SYNF264825
Synthware Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
別名:
Synthware F264825, burette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.15
物質
amber borosilicate glass 3.3
clear
特徴
class A
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F264825
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Burets, Class A, Capacity: 25mL Amber Glass
アプリケーション
kemetch; synthware; buret; class a; amber
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)