Merck
SYNF208450
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
別名:
Synthware F208450, 3-neck reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
clear
ジョイント
center joint: ST/NS29/42
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F208450
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 29/42 Joint
アプリケーション
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)