物質
borosilicate glass 3.3
clear
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F204500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 24/40 Joint
アプリケーション
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.