安全性情報
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
別名:
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
~70 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
≥0.2 mg/mL
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
clear
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DLK2(65989)
関連するカテゴリー
詳細
DLK2 regulates adipogenesis.
物理的形状
Solution in PBS.
その他情報
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Jan Code
SRP8007-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)