安全性情報
SRP6318
Sigma-Aldrich
Kininogen,HMW from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, KNG, Kininogen-1 heavy chain, Kininogen-1 light chain, Low molecular weight growth-promoting, Lysyl-bradykinin, T-kinin Bradykinin, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human plasma
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
120 kDa
包装
pkg of 100 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KNG1(3827)
詳細
HMW kininogen, synthesized by hepatocytes, is a multifunctional protein. It is the precursor protein of bradykinin. In addition it is a cofactor in the activation of factor XI, XII, and prekallikrein and a major extra-cellular cysteine proteinase inhibitor. Kininogens inhibit systemic proteases which are thought to have a part in various diseases such as cancer, muscular dystrophy and joint disease.
物理的形状
Frozen in 10 mM Na acetate, pH 5.5 with 250 mM NaCI.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6318-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)