安全性情報
SRP6084
Sigma-Aldrich
ALDH3A1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
ALDH3, ALDHIII, Aldehyde dehydrogenase 3, Aldehyde dehydrogenase family 3 member A1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.77
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
52.5 kDa
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ALDH3A1(218)
詳細
ALDH3A1, also known as Aldehyde dehydrogenase 3 family memberA1, is involved in the detoxification of alcohol-derived acetaldehyde and in the metabolism of corticosteroids, biogenic amines, neurotransmitters, and lipid peroxidation. This protein forms a cytoplasmic homodimer that preferentially oxidizes aromatic and medium-chain (6 carbons or more) saturated and unsaturated aldehyde substrates. It is thought to promote resistance to UV and 4-hydroxy-2-nonenal-induced oxidative damage in the cornea.
物理的形状
0.5 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.1 M NaCl and 10% glycerol.
調製ノート
バイアルは、開封前に遠心してください。
その他情報
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKISEAVKR ARAAFSSGRT RPLQFRIQQL EALQRLIQEQ EQELVGALAA DLHKNEWNAY YEEVVYVLEE IEYMIQKLPE WAADEPVEKT PQTQQDELYI HSEPLGVVLV IGTWNYPFNL TIQPMVGAIA AGNAVVLKPS ELSENMASLL ATIIPQYLDK DLYPVINGGV PETTELLKER FDHILYTGST GVGKIIMTAA AKHLTPVTLE LGGKSPCYVD KNCDLDVACR RIAWGKFMNS GQTCVAPDYI LCDPSIQNQI VEKLKKSLKE FYGEDAKKSR DYGRIISARH FQRVMGLIEG QKVAYGGTGD AATRYIAPTI LTDVDPQSPV MQEEIFGPVL PIVCVRSLEE AIQFINQREK PLALYMFSSN DKVIKKMIAE TSSGGVAAND VIVHITLHSL PFGGVGNSGM GSYHGKKSFE TFSHRRSCLV RPLMNDEGLK VRYPPSPAKM TQH
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6084-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)