安全性情報
SRP5299
Sigma-Aldrich
c-KIT (D820E), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD117, PBT, SCFR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
3.4-5.8 nmol/min·mg
分子量
~73 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KIT(3815)
詳細
c-KITは癌原遺伝子であり、MGF(マスト細胞増殖因子、別名幹細胞因子)に対するIII型膜貫通受容体です。c-KITは、ネコ肉腫ウイルスがん遺伝子v-kitの細胞ホモログとして初めて同定されました。c-KITはそのリガンドとともに種々の造血細胞および非造血細胞の増殖と活性化を制御しています。c-KITの変異は消化管間質腫瘍、肥満細胞症、急性骨髄性白血病、限局性白皮症にかかわっています。最近、高頻度な活性化ループ変異D816VによるKIT受容体TKの脱制御が、腫瘍性マスト細胞の増殖抑制を目指した治療戦略の焦点になっています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5299-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)