Merck
SRP5278
Sigma-Aldrich
CHK1, active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CHEK1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
122-190 nmol/min·mg
分子量
~59 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CHEK1(1111)
詳細
CHK1は当初、分裂酵母で細胞周期のG2期でDNA損傷のチェックポイントを活性化する役割を果たす分子として同定された56 kDaのセリン/スレオニンプロテインキナーゼです。CHK1は既知の分裂酵母チェックポイント遺伝子産物のうち複数の下流で機能すると考えられており、その中には血管拡張性失調症患者で変異がみられるATM遺伝子と配列類似性のあるrad3+にコードされた遺伝子産物も含まれています。
物理的形状
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5278-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)