Merck
SRP5188
Sigma-Aldrich
HSF1、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
HSTF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~96 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HSF1(3297)
詳細
HSF1は、熱ショック転写因子ファミリーのメンバーです。タンパク質損傷ストレスによって活性化されたHSF1は、熱ショック遺伝子プロモーターの上流調節配列に結合し、熱ショック遺伝子の発現を誘導します。HSF1の活性化は、単量体から三量体への転移、核集積、広範な翻訳後修飾など、多段階の経路を通じて進行します。HSF1の活性は、熱ショックタンパク質やコシャペロンによって様々なレベルで調節されるとともに、その他ストレス制御された細胞代謝の局面にかかわる多くのメカニズムによって、さらなる調節を受けています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5188-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Voellmy
Handbook of experimental pharmacology, 172(172), 43-68 (2006-04-14)
The heat shock response is triggered primarily by nonnative proteins accumulating in a stressed cell and results in increased expression of heat shock proteins (Hsps), i.e., of chaperones capable of participating in the refolding or elimination of nonnative proteins. Best
L Pirkkala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(7), 1118-1131 (2001-05-10)
The heat shock response, characterized by increased expression of heat shock proteins (Hsps) is induced by exposure of cells and tissues to extreme conditions that cause acute or chronic stress. Hsps function as molecular chaperones in regulating cellular homeostasis and