Merck
SRP5180
Sigma-Aldrich
FADD、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
GIG3, MGC8528, MORT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~27 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FADD(8772)
詳細
FADD(Fas結合デスドメインタンパク質)は、Fas受容体、腫瘍壊死因子受容体やTRAIL受容体による細胞死のシグナリングを仲介するアダプター分子です。FADDがC末端のデスドメインを介してこれらの受容体と結合すると、N末端に存在するFADDのエフェクタードメインが露出することから、カスパーゼ-8の動員やシステインプロテアーゼカスケードの活性化を引き起こし、アポトーシスを誘導します。FADDを欠如した細胞では、I 型(α/β)インターフェロンの産生など細胞内二本鎖RNA(dsRNA)活性化遺伝子の発現に欠陥が生じ、ウイルス感染に対する感受性が非常に高くなります。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5180-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Saeed Sheikh et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 2(4), 346-347 (2003-07-10)
Fas-associated death domain protein (FADD) is an adaptor molecule that bridges the interactions between membrane death receptors and initiator caspases. Thus, the site of its action has always been expected to be the cytoplasmic death-inducing signaling complex (DISC). Recent evidence
Siddharth Balachandran et al.
Nature, 432(7015), 401-405 (2004-11-19)
Vertebrate innate immunity provides a first line of defence against pathogens such as viruses and bacteria. Viral infection activates a potent innate immune response, which can be triggered by double-stranded (ds)RNA produced during viral replication. Here, we report that mammalian