安全性情報
SRP5164
Sigma-Aldrich
BAD、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
BBC2, BCL2L8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~47 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... BAD(572)
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5164-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of Bcl-2 and its pro-survival relatives in tumourigenesis and cancer therapy
PN Kelly
Cell Death and Differentiation (2011)
Overexpression of Bcl-2?Associated Death Inhibits A549 Cell Growth In Vitro and In Vivo
Na Huang
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals (2012)
A functional SUMO-motif in the active site of PIM1 promotes its degradation via RNF4, and stimulates protein kinase activity
R. Sumanth Iyer
Scientific Reports (2017)
Breast Cancer Cell Proliferation Is Inhibited by BAD
The Journal of Biological Chemistry (2007)
Phosphorylation of p90 Ribosomal S6 Kinase (RSK) Regulates Extracellular Signal-Regulated Kinase Docking and RSK Activity
Philippe P
Molecular and Cellular Biochemistry (2003)