Merck
SRP5132
Sigma-Aldrich
SMAD3、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DKFZP586N0721, DKFZp686J10186, HSPC193, HsT17436, JV15-2, MADH3, MGC60396
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~77 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SMAD3(4088)
詳細
SMAD3は、TGFβ受容体による転写活性化を直接仲介するメディエーター分子です。SMAD3の活性は、TGFβ受容体によって調節されており、リガンド-受容体複合体に結合してリン酸化されます。TGFβの刺激によりリン酸化および活性化されたSMAD3は、SMAD4と複合体を形成し、核に蓄積してCDKインヒビターのような標的分子の転写を調節します。C末端切断を含むSMAD3は、正常なTGFβ応答に対するドミナントネガティブな阻害分子として作用します。また、SMAD3は、G1サイクリン依存性キナーゼであるCDK4やCDK2の主要な生理的基質となっています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5132-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gareth J Inman et al.
Molecular cell, 10(2), 283-294 (2002-08-23)
Transforming growth factor (TGF)-beta stimulation leads to phosphorylation and activation of Smad2 and Smad3, which form complexes with Smad4 that accumulate in the nucleus and regulate transcription of target genes. Here we demonstrate that, following TGF-beta stimulation of epithelial cells
Isao Matsuura et al.
Nature, 430(6996), 226-231 (2004-07-09)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) potently inhibits cell cycle progression at the G1 phase. Smad3 has a key function in mediating the TGF-beta growth-inhibitory response. Here we show that Smad3 is a major physiological substrate of the G1 cyclin-dependent kinases CDK4