Merck
SRP5125
Sigma-Aldrich
Rel B、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
I-REL, IREL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~68 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RELB(5971)
詳細
Rel Bは、NFκB複合体の一部であり、p50(NFKB1)やp52(NFKB2)とヘテロ二量体を形成します。Rel B単独のホモ二量体には、DNA結合活性はありません。IHC解析により、Rel Bの発現は、樹状細胞の活性化と相関することが明らかにされています。NF-κB誘導性キナーゼNIKは、病的な刺激に応答した破骨細胞の形成に必要とされ、Rel Bの過剰発現は、マウスNIK -/-破骨細胞前駆体の分化を回復させます。一方、Rel Bは、それ自体がin vitroにおけるRANKL誘導性の破骨細胞形成や、in vivoにおけるTNF誘導性の骨吸収に必要とされています。このようなことから、Rel Bを介した別のNF-κBパスウェイが存在し、破骨細胞を発達させるRANKLのシグナリングにおいて、不可欠かつ独自の役割を果たすとみられています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5125-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sergio Vaira et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(10), 3897-3902 (2008-03-07)
NF-kappaB inducing kinase (NIK) is required for osteoclastogenesis in response to pathologic stimuli, and its loss leads to functional blockade of both alternative and classical NF-kappaB caused by cytoplasmic retention by p100. We now show that deletion of p100 restores
V Bours et al.
Oncogene, 9(6), 1699-1702 (1994-06-01)
RelB belongs to the family of Rel-related proteins, dimers of which determine NF-kappa B activity. The murine RelB protein has been reported to be a dimerizing partner in kappa B-binding complexes which are capable of transactivation. On the other hand