Merck
SRP5119
Sigma-Aldrich
PRKAR1A、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CAR, CNC, CNC1, DKFZp779L0468, MGC17251, PKR1, PPNAD1, PRKAR1, TSE1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~51 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKAR1A(5573)
詳細
PRKAR1A(cAMP依存性プロテインキナーゼ調節サブユニットIα型)は、1型PKAホロ酵素の一部を構成しています。PRKAR1Aは、TSE(tissue-specific extinguisher)であることがわかっており、ヘパトーマと繊維芽細胞のハイブリッド細胞で、7種類の肝臓遺伝子の発現を低下させています。PRKAR1A遺伝子の変異はカーニー複合(CNC)の原因であるとともに、遺伝子再構成によって癌原遺伝子RETと融合し、PTC2として知られる甲状腺腫瘍特異的なキメラがん遺伝子を形成します。このタンパク質について、非従来型の核局在化配列(NLS)が確認されており、複製因子C(RFC40)の第二サブユニットに対する核輸送タンパク質としての機能を通じて、DNA複製に役割を果たすことが示唆されています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5119-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Casey et al.
The Journal of clinical investigation, 106(5), R31-R38 (2000-09-07)
Cardiac myxomas are benign mesenchymal tumors that can present as components of the human autosomal dominant disorder Carney complex. Syndromic cardiac myxomas are associated with spotty pigmentation of the skin and endocrinopathy. Our linkage analysis mapped a Carney complex gene
Ioannis Bossis et al.
Endocrinology, 145(12), 5452-5458 (2004-08-28)
The type 1alpha regulatory subunit (RIalpha) of cAMP-dependent protein kinase (PKA) (coded by the PRKAR1A gene) is the main component of type I PKA, which regulates most of the serine-threonine kinase activity catalyzed by the PKA holoenzyme in response to