Merck
SRP5108
Sigma-Aldrich
p21CIP1、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CAP20, CDKN1, CDKN1A, MDA-6, P21, SDI1, WAF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~46 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CDKN1A(1026)
詳細
CIP 1(サイクリン依存性キナーゼ阻害因子1A)は、細胞周期の進行、最終分化やアポトーシスを制御しています。CIP1はp53により誘導され、サイクリン依存性キナーゼ(CDK)活性を強力に阻害する分子であることが知られています。DNA損傷を受けると、サイクリンEを含む複合体におけるCIP1の発現が上昇し、これに伴ってサイクリン依存性キナーゼの活性が低下します。CIP1は、哺乳動物細胞の増殖をコントロールするp53特異的パスウェイの下流に位置する重要なエフェクター分子です。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5108-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Wagner et al.
Anticancer research, 21(1A), 333-345 (2001-04-13)
The cdknlA gene encodes CDKN1A, a protein that regulates cell cycle progression, terminal differentiation, and apoptosis. Polymorphisms or loss of heterozygosity of this usually biallelically expressed gene have no major impact on carcinogenesis. The prevalence of somatic mutations in malignancies
W S el-Deiry et al.
Cancer research, 54(5), 1169-1174 (1994-03-01)
The tumor growth suppressor WAF1/CIP1 was recently shown to be induced by p53 and to be a potent inhibitor of cyclin-dependent kinases. In the present studies, we sought to determine the relationship between the expression of WAF1/CIP1 and endogenous regulation