Merck
SRP5105
Sigma-Aldrich
NFKB2 (1-454)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
LYT-10, LYT10, NFKB2-p100, NFKB2-p52
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~84 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NFKB2(4791)
詳細
NFKB2は、NFKB複合体の一部であり、健常あるいは疾患状態において、サイトカイン、ケモカイン、成長因子、細胞接着分子や、ある種の急性期タンパク質を発現する様々な細胞に存在しています。NFKBタンパク質は、サイトカイン、酸化体フリーラジカル、吸入粒子、紫外線照射、細菌性またはウイルス性の生成物など、多種多様な刺激により活性化されます。NFKB活性化の異常は、自己免疫性関節炎、喘息、敗血症性ショック、肺線維症、糸球体腎炎、アテローム性動脈硬化、AIDSに伴う免疫事象と関連することがわかっています。アンドロゲン感受性LNCaP細胞では、NFKB2の過剰発現により、アンドロゲンの欠乏により引き起こされるアポトーシス性細胞死や細胞周期の停止から細胞が保護されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5105-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mingzhao Zhu et al.
The Journal of clinical investigation, 116(11), 2964-2971 (2006-10-14)
NF-kappaB2-deficient mice have impaired T and B cell responses. We found, however, that in these mice there was severe infiltration of lymphocytes into multiple organs and increased activity of autoantibodies to peripheral tissue antigens in a manner similar to that
Elena Tucker et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 179(11), 7514-7522 (2007-11-21)
The noncanonical NF-kappaB pathway regulates the development and function of multiple organs and cell lineages. We have generated mice harboring a novel mutation in Nfkb2 that prevents the processing of the inhibitory precursor, p100, into the active subunit, p52. Mutant