安全性情報
SRP5086
Sigma-Aldrich
SLK、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
KIAA0204, LOSK, MGC133067, STK2, bA16H23.1, se20-9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
3.9-5.3 nmol/min·mg
分子量
~180 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SLK(9748)
詳細
SLK(またはLOSK)は、微小管や中心体にかかわるSte20様プロテインキナーゼです。ドミナントネガティブ変異体またはRNAiによりSLK活性を阻害すると、非集束性の微小管配列がもたらされることから、SLKは、微小管の編成やゴルジ複合体の適正な局在化に必要であることが示唆されています。v-Srcの発現は、SLKを直接リン酸化して活性を阻害する能力があるCK2分子を通じてSLKの活性をダウンレギュレーションしますが、v-Src形質転換細胞でCK2が阻害されると、SLKは正常な活性を示します。また、CK2とSLKは、フィブロネクチンコーティング基質上で伸展する繊維芽細胞において、同時に存在するとみられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5086-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LOSK (SLK) protein kinase activity is necessary for microtubule organization in the interphase cell centrosome.
A V Burakov et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 403, 317-319 (2005-12-20)
Ziad Chaar et al.
The Journal of biological chemistry, 281(38), 28193-28199 (2006-07-14)
We have previously shown that the Ste20-like kinase SLK is a microtubule-associated protein inducing actin stress fiber disassembly. Here, we show that v-Src expression can down-regulate SLK activity. This down-regulation is independent of focal adhesion kinase but requires v-Src kinase