安全性情報
SRP5061
Sigma-Aldrich
PHKG1、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PHKG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
25-33 nmol/min·mg
分子量
~70 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PHKG1(5260)
詳細
PHKG1(ホスホリラーゼキナーゼγ1)は、セリン/スレオニンプロテインキナーゼファミリーのメンバーであり、一つのプロテインキナーゼドメインと、二つのカルモジュリン結合ドメインを有するタンパク質をコードしています。ホスホリラーゼキナーゼは、グリコーゲン分解に極めて重要な調節酵素です。PHKG1は、α、β、γ、δの四種類のサブユニットが等モル比で含まれる16-サブユニットプロテインキナーゼ複合体の触媒成分となっています。ホスホリラーゼキナーゼの酵素活性量が最も高いのは骨格筋ですが、肝臓、心筋、脳のほか、数種の組織でも活性が認められています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5061-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Wehner et al.
Human genetics, 96(5), 616-618 (1995-11-01)
Muscle glycogenosis caused by phosphorylase kinase (Phk) deficiency may lead to exercise intolerance, weakness and musculatur atrophy. The gene encoding the muscle isoform of the Phk gamma subunit (gamma M) is one of the candidate genes in which mutations responsible
Barbara Burwinkel et al.
European journal of human genetics : EJHG, 11(7), 516-526 (2003-06-26)
Muscle-specific deficiency of phosphorylase kinase (Phk) causes glycogen storage disease, clinically manifesting in exercise intolerance with early fatiguability, pain, cramps and occasionally myoglobinuria. In two patients and in a mouse mutant with muscle Phk deficiency, mutations were previously found in