Merck
SRP5053
Sigma-Aldrich
NEK9 (1-979), (欠失フラグメント 346-731)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DKFZp434D0935, MGC138306, MGC16714, NEK8, NERCC, NERCC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
102-138 nmol/min·mg
分子量
~115 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NEK9(91754)
詳細
NEK9はNEKファミリーのメンバーであり、NEK1、NEK3、NEK4と高いホモロジーを有しています。 分裂期に活性化されてRAN GTPアーゼと特異的に結合するとともに、CDC2リン酸化の基質として働きます。NEK9は、有糸分裂の進行をコントロールする役割を果たしており、CDC2やRAN GTPアーゼによって制御されています。NEK9の活性型、不活性型のバリアントを過剰発現させた場合、ともに細胞に対する毒性と、細胞分裂の阻害効果が認められ、核の形態異常を引き起こしています。また、NEK9はin vitroにおいてリコンビナントNEK6やNEK7のリン酸化を触媒し、活性化をもたらしています。このことから、NEK9は分裂期のNEK6やNEK7の活性化に関与するとみられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5053-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joan Roig et al.
Genes & development, 16(13), 1640-1658 (2002-07-09)
The protein kinase NIMA is an indispensable pleiotropic regulator of mitotic progression in Aspergillus. Although several mammalian NIMA-like kinases (Neks) are known, none appears to have the broad importance for mitotic regulation attributed to NIMA. Nercc1 is a new NIMA-like
Christopher Belham et al.
The Journal of biological chemistry, 278(37), 34897-34909 (2003-07-04)
The Nek family of protein kinases in humans is composed of 11 members that share an amino-terminal catalytic domain related to NIMA, an Aspergillus kinase involved in the control of several aspects of mitosis, and divergent carboxyl-terminal tails of varying