Merck
SRP5040
Sigma-Aldrich
IKK α 、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CHUK, IKBKA, IKK-α, IKK1, NFKBIKA, TCF16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
2.1-2.9 nmol/min·mg
分子量
~114 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CHUK(1147)
詳細
IKKαは、転写因子NF-κB複合体の阻害分子であるIκBタンパク質をリン酸化するセリン/スレオニンプロテインキナーゼです。IκBタンパク質のリン酸化は、ユビキチン化のパスウェイを通じて阻害分子の分解を誘発し、NF-κB複合体の活性化を引き起こします。さらに、IKKαは、サイトカイン曝露の後にプロモーターに結合したヒストンのリン酸化をコントロールしており、NF-κBに依存した遺伝子発現を制御する調節因子として不可欠であると言われています。また、IKKαは、IFNαの産生を誘導するシグナル分子複合体であるCTTP(cytoplasmic transductional-transcriptional processor)の重要な成分であることがわかっています。その他、表皮において、分裂促進性あるいは血管新生のシグナルをアンタゴナイズすることから、腫瘍の進行や転移の抑制に関与することも報告されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5040-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiefei Geng et al.
Nature communications, 8(1), 359-359 (2017-08-27)
Stimulation of TNFR1 by TNFα can promote three distinct alternative mechanisms of cell death: necroptosis, RIPK1-independent and -dependent apoptosis. How cells decide which way to die is unclear. Here, we report that TNFα-induced phosphorylation of RIPK1 in the intermediate domain
Vasiliki Anest et al.
Nature, 423(6940), 659-663 (2003-06-06)
NF-kappaB is a principal transcriptional regulator of diverse cytokine-mediated processes and is tightly controlled by the IkappaB kinase complex (IKK-alpha/beta/gamma). IKK-beta and IKK-gamma are critical for cytokine-induced NF-kappaB function, whereas IKK-alpha is thought to be involved in other regulatory pathways.
Katsuaki Hoshino et al.
Nature, 440(7086), 949-953 (2006-04-14)
The Toll-like receptor (TLR) family has important roles in microbial recognition and dendritic cell activation. TLRs 7 and 9 can recognize nucleic acids and trigger signalling cascades that activate plasmacytoid dendritic cells to produce interferon-alpha (IFN-alpha) (refs 7, 8). TLR7/9-mediated