Merck
SRP5003
Sigma-Aldrich
AMPK (α2/β2/γ1)、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AMPK, AMPK2, AMPKG, MGC61468, MGC8666, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
238-322 nmol/min·mg
分子量
~36 kDa (B2)
~40 kDa (G1)
~69 kDa (A2)
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)は、細胞のエネルギー恒常性の主要な調節因子として重要な役割を示しています。AMPKは触媒性αサブユニットと調節性のβおよびγサブユニットから構成されるヘテロ三量体の複合体として存在しています。AMPがγサブユニットに結合すると、複合体はアロステリックに活性化されます。AMPKは細胞のATPを枯渇させる低糖、低酸素、虚血などのストレスに応答し、アディポネクチン、レプチンやCAMKKβのシグナリング経路を介して活性化されます。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0、300 mM NaCl、150 mMイミダゾール、0.1 mM PMSF、0.25 mM DTT、25%グリセロール含有)の溶液として調製されています。
調製ノート
開封後は少量に分注して-70°Cで保存してください。繰り返して使用したり、何回も凍結融解をしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5003-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qin Zhao et al.
Molecular cell, 77(1), 95-107 (2019-10-20)
GTP cyclohydrolase I (GTPCH), 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase (PTPS), and sepiapterin reductase (SR) are sequentially responsible for de novo synthesis of tetrahydrobiopterin (BH4), a known co-factor for nitric oxide synthase (NOS). The implication of BH4-biosynthesis process in tumorigenesis remains to be investigated.
Barbara B Kahn et al.
Cell metabolism, 1(1), 15-25 (2005-08-02)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) is an evolutionarily conserved sensor of cellular energy status, and recent data demonstrate that it also plays a critical role in systemic energy balance. AMPK integrates nutritional and hormonal signals in peripheral tissues and the
D Grahame Hardie
Journal of cell science, 117(Pt 23), 5479-5487 (2004-10-29)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) cascade is a sensor of cellular energy status. Whenever the cellular ATP:ADP ratio falls, owing to a stress that inhibits ATP production or increases ATP consumption, this is amplified by adenylate kinase into a much
Ting Wang et al.
Nature cell biology, 19(7), 833-843 (2017-06-20)
Chromatin-associated fumarase (FH) affects histone methylation via its metabolic activity. However, whether this effect is involved in gene transcription remains to be clarified. In this study, we show that under glucose deprivation conditions, AMPK phosphorylates FH at Ser75, which in
Xiang-Rong Li et al.
Cell death discovery, 7(1), 11-11 (2021-01-16)
Besides their original regulating roles in the brain, spinal cord, retina, and peripheral nervous system for mediating fast excitatory synaptic transmission, glutamate receptors consisting of metabotropic glutamate receptors (GluRs) and ionotropic glutamate receptors (iGluRs) have emerged to have a critical
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.