安全性情報
SRP3166
Sigma-Aldrich
TACI ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CAMLタンパク質, TNFRSF13B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
1.0-3.0 μg/mL
分子量
17.8 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
TACIはTNF受容体スーパーファミリーに属し、小腸、脾臓、胸腺、末梢血白血球、活性化T細胞、休止期のB細胞で発現します。TACIはAPRILとBAFFの双方と結合し、NF-κB、AP-1といった転写因子の活性化を刺激でき、カルシニューリン依存性のNF-AT(活性化T細胞核内因子)の活性化に関与します。TACIはB細胞とT細胞の機能の刺激にも重要な役割を果たします。可溶型のTACIは、膜にアンカリングされたTACI受容体とAPRILとの結合を阻害することにより、APRILの刺激による初代B細胞の増殖を阻害します。組み換えヒトTACIは、TACIタンパク質にあるTNFRとの相同性を持つシステインに富んだ細胞外ドメインからなる160個のアミノ酸(17.8 kDa)の可溶性ポリペプチドです。
生物化学的/生理学的作用
TACIはTNF受容体スーパーファミリーに属し、小腸、脾臓、胸腺、末梢血白血球、活性化T細胞、休止期のB細胞で発現します。組み換えヒトTACIは、TACIタンパク質にあるTNFRとの相同性を持つシステインに富んだ細胞外ドメインからなる160個のアミノ酸(17.8 kDa)の可溶性ポリペプチドです。
シーケンス
MSGLGRSRRG GRSRVDQEER FPQGLWTGVA MRSCPEEQYW DPLLGTCMSC KTICNHQSQR TCAAFCRSLS CRKEQGKFYD HLLRDCISCA SICGQHPKQC AYFCENKLRS PVNLPPELRR QRSGEVENNS DNSGRYQGLE HRGSEASPAL PGLKLSADQV
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 7.0 + 50 mM NaCl)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3166-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabienne Mackay et al.
Current opinion in immunology, 14(6), 783-790 (2002-11-05)
Over two decades of research have increased the interest in factors from the tumor necrosis factor family. The vast majority of these factors are powerful modulators of critical immune functions and participate in pathogenic mechanisms leading to autoimmune disease. This
J A Gross et al.
Nature, 404(6781), 995-999 (2000-05-09)
B cells are important in the development of autoimmune disorders by mechanisms involving dysregulated polyclonal B-cell activation, production of pathogenic antibodies, and co-stimulation of autoreactive T cells. zTNF4 (BLyS, BAFF, TALL-1, THANK) is a member of the tumour necrosis factor