安全性情報
SRP3163
Sigma-Aldrich
sTNF-レセプター II型 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
TNFR75, TNFRSF1B, p75, 可溶性腫瘍壊死因子 II型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.25 ng/mL ED50
分子量
18.9 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFRSF1B(7133)
詳細
TNFRIIは膜貫通型タンパク質のTNFRスーパーファミリーに属し、免疫細胞と特定の内皮細胞で発現します。TNF-αに対する高親和性受容体ですが、TNF-βに対する親和性は低いです。この受容体を介したシグナル伝達により、細胞の増殖、分化、アポトーシス、脂質代謝、凝固、神経伝達といった様々な生物学的プロセスが調節されます。可溶型TNFRIIはおとり受容体として作用することにより、TNF-α誘導性の作用を阻害します。組み換えヒトsTNFRIIは、TNFRIIタンパク質の細胞外ドメインにあるシステインに富んだリガンド結合領域からなる18.9 kDa(174個のアミノ酸残基)のタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
TNFRIIは膜貫通型タンパク質のTNFRスーパーファミリーに属し、免疫細胞と特定の内皮細胞で発現します。組み換えヒトsTNFRIIは、TNFRIIタンパク質の細胞外ドメインにあるシステインに富んだリガンド結合領域からなる18.9 kDa(174個のアミノ酸残基)のタンパク質です。
シーケンス
MAPEPGSTCR LREYYDQTAQ MCCSKCSPGQ HAKVFCTKTS DTVCDSCEDS TYTQLWNWVP ECLSCGSRCS SDQVETQACT REQNRICTCR PGWYCALSKQ EGCRLCAPLR KCRPGFGVAR PGTETSDVVC KPCAPGTFSN TTSSTDICRP HQICNVVAIP GNASMDAVCT STSP
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 8.0 + 50 mM NaCl)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3163-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aggarwal, B.B., et al.
Cytokine Reference, 1619-1632 (2001)