安全性情報
SRP3121
Sigma-Aldrich
NAP-2 (CXCL7) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CTAP-III (前駆体), CXCL7, 好中球活性タンパク質-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
7.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PPBP(5473)
詳細
NAP-2は、CXCR1受容体とCXCR2受容体を介してシグナルを伝達sできるCXCケモカインです。血小板塩基性タンパク質(PBP)と呼ばれる前駆体を酵素的にプロセシングすることによって白血球で産生されます。NAP-2は、好中球を化学誘引し、活性化します。組み換えヒトNAP-2タンパク質は、70個のアミノ酸残基からなる7.6 kDaのタンパク質で、CXCケモカインに存在する4つの高度に保存されたシステイン残基とCXCR1およびCXCR2に結合するCXCケモカインに共通のELRモチーフを含みます。
生物化学的/生理学的作用
NAP-2は、CXCR1受容体とCXCR2受容体を介してシグナルを伝達sできるCXCケモカインです。組み換えヒトNAP-2タンパク質は、70個のアミノ酸残基からなる7.6 kDaのタンパク質で、CXCケモカインに存在する4つの高度に保存されたシステイン残基とCXCR1およびCXCR2に結合するCXCケモカインに共通のELRモチーフを含みます。
シーケンス
AELRCMCIKT TSGIHPKNIQ SLEVIGKGTH CNQVEVIATL KDGRKICLDP DAPRIKKIVQ KKLAGDESAD
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3121-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brandt, E., et al.
Cytokine Reference, 1069-1094 (2001)