安全性情報
SRP3009
Sigma-Aldrich
BAFF レセプター ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
BAFFR, TNFRSF13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
2.0-4.0 μg/mL ED50
分子量
7.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
red to reddish
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
BAFF受容体(BAFFR)は、TNFRスーパーファミリーに属しており、脾臓、リンパ節、静止B細胞で高度に発現され、B細胞、静止CD4+細胞、末梢血白血球である程度まで活性化されます。BAFFRは、高い特異性でBAFF(TNFSF13B)と結合するIII型膜貫通タンパク質です。BAFFR/BAFFシグナル伝達は、B細胞の生存および変異において重要な役割を果たします。組み換えヒトBAFFRは、76個のアミノ酸からなるポリペプチド(7.7 kDa)で、完全なBAFFRタンパク質の細胞外部分に相当します。
生物化学的/生理学的作用
BAFF受容体(BAFFR)は、TNFRスーパーファミリーに属しており、脾臓、リンパ節、静止B細胞で高度に発現され、B細胞、静止CD4+細胞、末梢血白血球である程度まで活性化されます。組み換えヒトBAFFRは、76個のアミノ酸からなるポリペプチド(7.7 kDa)で、完全なBAFFRタンパク質の細胞外部分に相当します。
シーケンス
MRRGPRSLRG RDAPAPTPCV PAECFDLLVR HCVACGLLRT PRPKPAGASS PAPRTALQPQ ESVGAGAGEA ALPLPG
物理的形状
凍結乾燥品(0.5×PBS、pH 7.2)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3009-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T J Waldschmidt et al.
Science (New York, N.Y.), 293(5537), 2012-2013 (2001-09-15)
What determines whether transitional B cells newly emerged from the bone marrow will differentiate further to become mature, long-lived, circulating B lymphocytes? In a Perspective, Waldschmidt and Noelle discuss new findings showing that the TNF family ligand BAFF and its