安全性情報
SRP2145
Sigma-Aldrich
LRH-1、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
B1F, B1F2, CPF, FTF, FTZ-F1, FTZ-F1β, LRH-1, LRH1, hB1F-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~83 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
500 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NR5A(2494)
生物化学的/生理学的作用
LRH-1(NR5A2)は膵臓と肝臓で特異的に発現し、数種の肝特異的遺伝子の調節に重要な役割を果たしています。LRH-1は、ショウジョウバエのフシタラズ転写因子(dFTZ-F1)の哺乳動物ホモログで、構造的にはオーファン核内受容体スーパーファミリーに属しています。ステロイド産生因子1(SF-1)の標準的でない認識モチーフであるDNA配列5'-AAGGTCA-3'を認識することができます。エンハンサーII(ENII)は、肝炎ウイルス遺伝子転写とDNA複製のための、B型肝炎ウイルス(HBV)ゲノムの重要なcisエレメントの1つです。このようなENIIの肝臓特異的活性は、LRH-1/hB1Fなど肝臓に豊富な複数の転写因子によって調節されています。ヒト顆粒膜細胞腫瘍のStAR遺伝子発現の調節における、LRH-1とdosage-sensitive sex reversal, adrenal hypoplasia congenital critical region on the X chromosome, gene 1(DAX-1)の役割について調査されています。LRH-1は顆粒膜細胞で発現されており、一過性トランスフェクションアッセイでは、cAMPシグナル伝達系と相乗して性腺2型アロマターゼプロモーターを調節することが明らかになっています。観察によって、顆粒膜細胞の分化段階でプロゲステロンの誘導にLRH-1が直接働き、一方でエストロゲンの生合成経路には働かないことが裏付けられています。ヒト核内受容体・肝臓受容体ホモログ(hLRH-1)は、乳癌の発現に重要な役割を果たしています。結果から、hLRH-1による遺伝子発現調節にはリン脂質結合が介していることが示されました。また乳癌の発現を遅らせるよう設計された化学物質について、hLRH-1が新たな標的分子として確立されました。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2145-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wang, Z.N., et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 2, 255-258 (2001)
Yan Ning Cai et al.
Cell research, 13(6), 451-458 (2004-01-20)
Enhancer II (ENII) is one of the critical cis-elements in the Hepatitis B Virus (HBV) genome for the hepatic viral gene transcription and DNA replication. The liver-specific activity of ENII is regulated by multiple liver-enriched transcription factors, including LRH-1/hB1F, HNF1
C K Zhang et al.
Gene, 273(2), 239-249 (2001-10-12)
The human homologue of the Drosophila melanogaster orphan nuclear receptor fushi tarazu factor 1 (Ftz-F1), NR5A2 (hB1F), was initially identified as a regulatory factor that binds and activates enhancer II of hepatitis B virus. NR5A2 (hB1F) is expressed specifically in