安全性情報
SRP2142
Sigma-Aldrich
RARβ、リガンド結合ドメイン (173-409)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
HAP, NR1B2, RRB2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~53.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
450 μg/mL
テクニック
ligand binding assay: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RARB(5915)
生物化学的/生理学的作用
核受容体ファミリーのいくつかは、乳癌、前立腺癌や白血病などのヒト悪性腫瘍と直接関係しています。これらの各疾患の原因は、このスーパーファミリーのメンバーの活性により実証されています。たとえば乳癌ではエストロゲン受容体α(ERα)、前立腺癌ではアンドロゲン受容体(AR)、および急性前骨髄球性白血病ではレチノイン酸受容体α(RARα)が関わっています。レチノイン酸受容体は、上皮組織の増殖と分化、胚と中巣神経系の発達、および造血の調節に重要です。レチノイドは、2クラスの核内受容体タンパク質、すなわちレチノイン酸受容体(RAR)およびレチノイドX受容体(RXR)の作用を媒介します。これらのタンパク質はいずれも、異なる遺伝子でコードされる3つのアイソタイプ(α、β、γ)から構成されています。RXRと二量体を形成したRARは、DNA内にある特定のエンハンサー配列、いわゆるレチノイン酸応答配列(RARE)に結合し、結果的にはリガンドの存在下で標的遺伝子の転写活性化が生じます。レチノイン酸受容体α遺伝子は、急性前骨髄球性白血病(APL)の全症例において、染色体再構築の標的になっています。RARαは、RAと複合体を形成しないときは前骨髄球分化の負の調節因子となり、RAと結合したときはこの分化を刺激します。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2142-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen M Hart
Biological research, 35(2), 295-303 (2002-11-06)
Nuclear receptors comprise a family of transcription factors that regulate gene expression in a ligand dependent manner. They can activate or repress target genes by binding directly to DNA response elements as homo- or hetero-dimers or by binding to other
Nonsteroid nuclear receptors: what are genetic studies telling us about their role in real life?
P Kastner et al.
Cell, 83(6), 859-869 (1995-12-15)
M Leid et al.
Trends in biochemical sciences, 17(10), 427-433 (1992-10-01)
Complexity in the retinoid signalling system arises from a combination of several forms of retinoic acid, multiple cytoplasmic binding proteins and nuclear receptors, and the existence of polymorphic retinoic acid response elements. Additional diversity appears to be generated by heterodimeric