安全性情報
SRP2117
Sigma-Aldrich
RNAポリメラーゼ II、p14.5 サブユニット、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
RPB9, hRPB14.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~42.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
250 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... POLR2I(5438)
生物化学的/生理学的作用
hRPB9はRNAポリメラーゼIIに特有のサブユニットですが、相同配列はRNAポリメラーゼIとIIIにも認められています。Rpb9の遺伝子は酵母細胞の生存に必須ではありませんが、ショウジョウバエの生存には不可欠です。hRPB9は転写開始と転写延長の両方に役割を持っています。開始反応では、正確な開始部位の選択が必要です。延長反応ではRPB9はTFIISとともに、停止可能な立体構造からリードスル―可能な立体構造への転換を促進します。in vitroin vivoでRPB9サブユニットを欠失しているRNAポリメラーゼIIは代替的な転写開始部位を用い、in vitroでは転写延長因子TFIISに対して反応できません。開始と延長の調節における働きは、酵母RNAポリメラーゼIIの三次元構造におけるRPB9の局在性と一致しています。RPB9は酵素のいわゆる「顎」と呼ばれる先端部に局在し、これは活性部位下流のDNAをクランプして機能すると考えられています。RPB9は、保存されたリンカー領域で連結された、2つの亜鉛リボンドメインを含んでいます。このC末端亜鉛リボンは、TFIISで認める配列と類似しています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2117-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D A Harrison et al.
Molecular and cellular biology, 12(3), 928-935 (1992-03-01)
A small, divergently transcribed gene is located 500 bp upstream of the suppressor of Hairy-wing locus of Drosophila melanogaster. Sequencing of a full-length cDNA clone of the predominant 850-nucleotide transcript reveals that this gene encodes a 15,100-Da protein with high
Y Nogi et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 114-122 (1993-01-01)
We have previously isolated mutants of Saccharomyces cerevisiae that are primarily defective in transcription of 35S rRNA genes by RNA polymerase I and have identified genes (RRN1 to RRN9) involved in this process. We have now cloned the RRN4 gene
N A Woychik et al.
The Journal of biological chemistry, 266(28), 19053-19055 (1991-10-05)
The Saccharomyces cerevisiae RNA polymerase II subunit gene RPB9 was isolated and sequenced. RPB9 is a single copy gene on chromosome VII. The RPB9 sequence predicts a protein of 122 amino acids with a molecular mass of 14,200 Da. The