リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~76.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
450 μg/mL
色
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GTF2E1(2960)
生物化学的/生理学的作用
ヒト転写因子IIE(TFIIE)は56 kDaと34 kDaのサブユニットから構成され、ヘテロ四量体であることが明らかになっています。56- kDaサブユニットには、亜鉛結合ドメインに類似した領域が含まれ、キナーゼドメインの触媒ループと相同性があります。TFIIEは溶液中でRNAポリメラーゼIIに結合し、恐らくはRNAポリメラーゼIIおよびTFIIFの併用で転写開始前複合体を形成します。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2113-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Y Ohkuma et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(23), 9163-9167 (1990-12-01)
Human transcription factor TFIIE, a ubiquitous factor required for transcription initiation by RNA polymerase II, was purified to homogeneity by a combination of conventional and HPLC steps. The purified TFIIE contained equimolar amounts of 57-kDa (TFIIE-alpha) and 34-kDa (TFIIE-beta) polypeptides
J Inostroza et al.
The Journal of biological chemistry, 266(14), 9304-9308 (1991-05-15)
Mammalian RNA polymerase II transcription factor IIE (TFIIE) was purified to apparent homogeneity. The activity copurified with polypeptides of 34 and 56 kDa. The 56-kDa subunit was sufficient for low levels of transcription activity in a transcription system reconstituted in
M G Peterson et al.
Nature, 354(6352), 369-373 (1991-12-05)
The general transcription factor IIE (TFIIE) is an essential component of the eukaryotic RNA polymerase II initiation complex. We have isolated human complementary DNA clones for both the subunits of TFIIE. Using purified recombinant proteins we find that both subunits