安全性情報
SRP2094
Sigma-Aldrich
Fos関連抗原 1 ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
FRA, FRA1, fra-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~31.2 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
350 μg/mL
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FOSL1(8061)
生物化学的/生理学的作用
fos-関連抗原1(Fra-1、またはFosL1:Fos様抗原1)は、Fos-腫瘍性タンパク質ファミリーのメンバーであり、AP-1転写因子の成分です。このファミリーの他のメンバーと同様、Fra-1はロイシンジッパードメインや高度に保存されたC末端領域を含んでいます。Fra-1遺伝子の転写は、複数のcis-配列および12-O-テトラデカノイルホルボール-13-アセテート(TPA)により調節されます。Fra-1発現は、乳癌細胞、他のがんの細胞の増殖と侵襲性に関連します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2094-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D R Cohen et al.
Genes & development, 3(2), 173-184 (1989-02-01)
fra-1 encodes a serum-inducible protein (Fra-1) that is antigenically related to Fos. We have characterized Fra-1 expression in serum-stimulated cells using antibodies raised against several regions of this protein. Fra-1, expressed transiently in COS cells or in serum-stimulated rat fibroblasts
Pavan Adiseshaiah et al.
The Journal of biological chemistry, 278(48), 47423-47433 (2003-09-19)
Recent studies indicate a potential role for Fra-1, a heterodimeric partner of activator protein 1 (AP1), in toxicant-induced epithelial injury, repair, and cellular transformation. Here, we have investigated the transcriptional regulation of fra-1 by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) in human bronchial epithelial
M Matsui et al.
Oncogene, 5(3), 249-255 (1990-03-01)
cDNA clones of human fos-related genes fra-1 and fra-2 were isolated by screening human c-DNA libraries with human fos DNA as a probe. We obtained human fra-1 cDNA clones that can code for a protein of 271 amino acid residues