リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~39.5 kDa
包装
pkg of 5 μg
濃度
250 μg/mL
色
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2078-5UG:
試験成績書(COA)
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.