安全性情報
SRP2053
Sigma-Aldrich
USF1 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
FCHL, FCHL1, HYPLIP1, MLTF, MLTFI, UEF, bHLHb11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~35.1 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
600 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... USF1(7391)
生物化学的/生理学的作用
ヒト上流刺激因子1(USF1)は、脂質および糖ホメオスタシスに関与する多くの遺伝子の転写を調節し、染色体1q22~23上で家族性混合型高脂血症(FCHL)、2型糖尿病と共存しています。USF1タンパク質は、ピリミジンリッチイニシエーター(Inr)配列とE-ボックスモチーフを介して転写を活性化します。共通のDNA結合特異性をc-Myc腫瘍性タンパク質と共有するベーシック・ヘリックス・ループ・ヘリックス・ロイシンジッパー(b-HLH-ZIP)タンパク質です。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2053-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Du et al.
The EMBO journal, 12(2), 501-511 (1993-02-01)
Earlier in vitro studies identified USF as a cellular factor which activates the adenovirus major late (Ad-ML) promoter by binding to an E-box motif located at position -60 with respect to the cap site. Purified USF contains 44 and 43
Päivi Pajukanta et al.
Nature genetics, 36(4), 371-376 (2004-03-03)
Familial combined hyperlipidemia (FCHL), characterized by elevated levels of serum total cholesterol, triglycerides or both, is observed in about 20% of individuals with premature coronary heart disease. We previously identified a locus linked to FCHL on 1q21-q23 in Finnish families
Wendy Putt et al.
Human molecular genetics, 13(15), 1587-1597 (2004-06-04)
Upstream stimulatory factor 1 (USF 1), is a transcription factor controlling expression of several genes involved in lipid and glucose homeostasis and co-localizes with familial combined hyperlipidemia (FCHL) and type 2 diabetes on chromosome 1q22-23. We sequenced USF1 in 24