安全性情報
SRP2042
Sigma-Aldrich
LXRα-リガンド結合ドメイン (215-667) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
LXR-a, LXRA, RLD-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~30.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
300 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NR1H3(10062)
生物化学的/生理学的作用
肝臓X受容体(LXR)は核内受容体であり、コレステロールおよび胆汁酸の代謝を調節します。LXRには、LXRαとLXRβの2種類の亜型があります。LXRαは肝臓、小腸、腎臓、脾臓で優先的に発現されます。対照的に、LXRβの発現は遍在的です。この2種類のLXR遺伝子の遺伝子構造とプロモーター領域には特異的な調節部位が含まれており、LXRが免疫系で生理学的役割を担っている可能性が示唆されます。他の核内受容体と同様、LXRは、レチノイドX受容体(RXR)とヘテロ二量体を形成して、機能するようになります。LXRは自然発生するオキシステロールにより活性化され、ATP結合カセット輸送体1(ABC1)、ATP結合カセット輸送体8(ABC8)、コレステロールエステル転送タンパク質(CETP)などの標的遺伝子の発現を調節します。LXRのリガンド結合ドメイン(LBD)は、リガンド特異性を決定し、受容体のトランス活性化機能を介在します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2042-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Peet et al.
Current opinion in genetics & development, 8(5), 571-575 (1998-10-31)
The liver X receptors (LXRs) are a family of transcription factors that were first identified as orphan members of the nuclear receptor superfamily. The identification of a specific class of oxidized derivatives of cholesterol as ligands for the LXRs has
P J Willy et al.
Genes & development, 9(9), 1033-1045 (1995-05-01)
We have identified a new retinoid response pathway through which 9-cis retinoic acid (9cRA) activates transcription in the presence of LXR alpha, a member of the nuclear receptor superfamily. LXR alpha shows a specific pattern of expression in visceral organs
R Apfel et al.
Molecular and cellular biology, 14(10), 7025-7035 (1994-10-01)
The steroid/hormone nuclear receptor superfamily comprises several subfamilies of receptors that interact with overlapping DNA sequences and/or related ligands. The thyroid/retinoid hormone receptor subfamily has recently attracted much interest because of the complex network of its receptor interactions. The retinoid